Learn More
Tubo di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™
Per tenere il materiale asciutto in sicurezza. Il cono di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™ è progettato per l'apparato QuickFitT™.
Marca: Quickfit MF23/1
30.12 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05264kg
Description
- For use with a desiccant such as calcium chloride
- Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus
Specifications
Provetta | |
14/23 | |
Vetro borosilicato | |
Strumento Quickfit™ |