Learn More
Tubo di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™
Per tenere il materiale asciutto in sicurezza. Il cono di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™ è progettato per l'apparato QuickFitT™.
Marca:  Quickfit MF23/2
34.58 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05580kg
Codice prodotto. 12098371
  • 36.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with a desiccant such as calcium chloride
  • Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus
Specifica
Specifica
Provetta
19/26
Vetro borosilicato
Strumento Quickfit™