Learn More
Tubo di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™
Per tenere il materiale asciutto in sicurezza. Il cono di essiccazione angolato in vetro borosilicato QuickFit™ è progettato per l'apparato QuickFitT™.
Marca: Quickfit MF23/4
215.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08000kg
Descrizione
- For use with a desiccant such as calcium chloride
- Ground glass cone to fit Quickfit™ apparatus
Specifica
Tube | |
29/32 | |
Borosilicate Glass | |
Quickfit™ apparatus |