Learn More
QuickFit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura smerigliata sono ideali per la miscelazione e il riscaldamento di prodotti chimici in laboratorio.
Marca:  Quickfit MF24/2
77.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10074474
  • 83.55€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Quickfit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket are ideal for mixing and heating chemicals in a lab.
  • Presicion-ground socket ensures exact fit for stopper
  • Test tube sizes correspond with Quickfit™ Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers
  • Order tubes and stoppers separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ground Socket
19 mL
Borosilicate Glass
5 Pack
Stopper Size: 19/26
100 mm
Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12568855
23 mm