Learn More
QuickFit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura smerigliata sono ideali per la miscelazione e il riscaldamento di prodotti chimici in laboratorio.
79.85€ - 133.00€
Specifica
Tipo di design Ground Socket
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Conf. da 5
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Da utilizzare con Prezzo Quantità e disponibilità  
11352055
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/3/8
29 mm 75 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12508865
92.35€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10747645
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/1/6
19 mm 19 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 10155824
80.35€
pezzi 5
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10715101
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Quickfit
MF24/5
41 mm 195 ml Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 11349623
133.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12475316
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/0/4
14 mm 5 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12558855
79.85€
pezzi 5
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11382045
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/1
19 mm 11 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 10155824
80.10€
pezzi 5
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11392045
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/1/5
19 mm 15 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 10155824
80.10€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11342055
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/3
29 mm 54 ml Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12508865
95.40€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10074474
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/2
23 mm 19 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12568855
83.55€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10497400
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/2/6
23 mm 31 mL Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12568855
85.10€
pezzi 5
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12569795
Vedere i documenti
Quickfit
MF24/12/4
17 mm 10 mL Quickfit Stopper Cone, Fisher Scientific product code 15537960
79.85€
pezzi 5
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Quickfit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket are ideal for mixing and heating chemicals in a lab.
  • L'imboccatura finemente smerigliata assicura l’esatta chiusura del tappo
  • Le misure delle provette per test corrispondono ai tappi cavi in vetro borosilicato con testa piatta e rastremazione standard Quickfit™
  • Ordinare provette e tappi separatamente
Specifica
Specifica
Ground Socket
Vetro borosilicato
Conf. da 5