Learn More
Condensatore di Liebig in vetro borosilicato Quickfit™
Condensatore comune con camicia d’acqua idoneo per applicazioni di distillazione e riflusso. Il condensatore Liebig Quickfit in vetro borosilicato è fornito con connettori filettati in plastica rimovibili per il collegamento di tubi flessibili.
Marca: Quickfit C1/12/25/SC
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications. The Quickfit Corosilicate Glass Liebig Condenser hase a detachable plastic screwthread connectors for hosing.
- Complies with DIN 12576
- Popular water-jacketed condenser suitable for distillation and reflux applications
- With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of rubber hose
Specifica
DIN 12576 | |
380 mm | |
Borosilicate Glass |
Suitable for distillation and reflux applications | |
19/26 | |
Liebig Condenser |