Learn More
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™
Fiasche adatte a diverse applicazioni. Fiasca con collo corto Quickfit™ realizzata in vetro borosilicato per prestazioni senza corrosioni e resistenza a sbalzi termici.
Marca:  Quickfit FR100/5S
Codice prodotto. 10580491
  • 107.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 13-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 1773, ISO 4797
Vetro borosilicato
Corto
Rotondo
100 ml
105 mm
34/35
Documenti
Product Information
Titolo del prodotto
Pallone in vetro borosilicato con collo corto Pyrex™ > Capacity: 100mL; Socket: 34/35