Learn More
QuickFit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura smerigliata sono ideali per la miscelazione e il riscaldamento di prodotti chimici in laboratorio.
Marca: Quickfit MF24/0/4
54.04 EUR valido fino al 2024-08-30
Usa il codice promo "21715" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07896kg
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Quickfit™ Borosilicate Glass Test Tubes with Ground Socket are ideal for mixing and heating chemicals in a lab.
- Presicion-ground socket ensures exact fit for stopper
- Test tube sizes correspond with Quickfit™ Standard Taper Flat Head Borosilicate Glass Hollow Stoppers
- Order tubes and stoppers separately
Specifica
Ground Socket | |
5 mL | |
Borosilicate Glass | |
5 Pack |
Stopper Size: 10/19 | |
100 mm | |
Quickfit Hollow Stopper, Fisher Scientific product code 12558855 | |
14 mm |