Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica.
Marca:  Quickfit FR250/3S/1A
34.16 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14580kg
Codice prodotto. 12418996
  • 44.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
  • Tre manicotti in vetro smerigliato Quickfit™ Un collo centrale verticale - Un collo laterale angolato
  • Il collo laterale è utile per introdurre tubi di ingresso di gas e termometri, ecc. nel pallone
  • In vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e agli agenti chimici
Specifica
Specifica
250 mL
130 mm
24/29 (centro), 14/23 (lato)
Vetro borosilicato
2
Rotondo