Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica.
44.90€ - 474.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
N. per custodia | 2 |
Forma del fondo | Rotondo |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Giunto a bussola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12030643
|
Quickfit
FR100/3S/2A |
100 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) |
56.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12478966
|
Quickfit
FR100/3S/1A |
100 mL | 24/29 (centro), 14/23 (lato) |
61.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12418996
|
Quickfit
FR250/3S/1A |
250 mL | 24/29 (centro), 14/23 (lato) |
44.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12070653
|
Quickfit
FR250/3S/2A |
250 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) |
45.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12438986
|
Quickfit
FR25/1S/1A |
25 mL | 14/23 (centro), 14/23 (lato) |
80.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12050673
|
Quickfit
FR500/3S/2A |
500 mL | 24/29 (centro), 19/26 (lato) |
74.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12403631
|
Quickfit
FR50/1S/1A |
50 mL | 14/23 (centro), 14/23 (lato) |
81.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15547880
|
Quickfit
FR2L/5S/2A |
2000 mL | 34/35 (Centro), 19/26 (lato) |
474.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15517860
|
Quickfit
FR1L/3S/1A |
1000 mL | 24/29 (Centro), 14/23 (lato) |
304.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15537860
|
Quickfit
FR1L/3S/2A |
1000 mL | 24/29 (Centro), 19/26 (lato) |
304.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15597890
|
Quickfit
FR500/3S/1A |
500 mL | 24/29 (Centro), 14/23 (lato) |
246.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
- Tre manicotti in vetro smerigliato Quickfit™ Un collo centrale verticale - Un collo laterale angolato
- Il collo laterale è utile per introdurre tubi di ingresso di gas e termometri, ecc. nel pallone
- In vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e agli agenti chimici
Specifica
Vetro borosilicato | |
2 | |
Rotondo |