Learn More
Pallone a tre colli certificato in vetro borosilicato Quickfit™
In vetro borosilicato per la massima resistenza chimica e termica.
Marca: N/A FR500/3S/1A
233.70 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Descrizione
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Two-Neck Round-Bottom Glass Flask has high resistance to thermal shock and chemical attack.
- Tre manicotti in vetro smerigliato Quickfit™ Un collo centrale verticale - Un collo laterale angolato
- Il collo laterale è utile per introdurre tubi di ingresso di gas e termometri, ecc. nel pallone
- In vetro borosilicato per la massima resistenza allo sbalzo termico e agli agenti chimici
Specifica
500 mL | |
150 mm | |
24/29 (Centro), 14/23 (lato) |
Vetro borosilicato | |
2 | |
Rotondo |