Learn More
Adattatore per testa di distillazione Quickfit™
Per ricevere il distillato da un condensatore. La testa antispruzzo per distillazione QuickFit™ riduce il rischio di contatto tra liquido grezzo e flusso di vapore.
Marca: Quickfit SH7/12
110.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
A splash head for use in distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode - Lower cone accepts flask, upper cone accepts condenser - Splash head reduces entrainment of raw liquid into the vapour streamSpecifica
Distillation Splash Head Adapter | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Distillation assemblies in which the condenser is assembled in the vertical mode | |
19/26 (Condenser), 19/26 (flask) |