Learn More
Adattatore per testa di distillazione Quickfit™
Per ricevere il distillato da un condensatore. La testa antispruzzo per distillazione QuickFit™ riduce il rischio di contatto tra liquido grezzo e flusso di vapore.
81.35€ - 116.00€
Specifica
Product Type | Adattatore con testa paraspruzzo per distillazione |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (applicazione) | Apparecchi di distillazione nei quali il condensatore è montato in verticale |
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12078493
|
Quickfit
SH7/12 |
19/26 (Condenser), 19/26 (flask) |
116.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12415396
|
Quickfit
SH7/13 |
19/26 (condensatore), 24/29 (beuta) |
81.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12435396
|
Quickfit
SH7/53 |
24/29 (condensatore), 24/29 (beuta) |
97.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Recieve distillate from a condenser. The QuickFit™ distillation splash head reduces the risk of raw liquid entering into the vapor stream.
Testa antischizzi per apparecchi di distillazione con condensatore montato in verticale - Cono inferiore per l'attacco della fiasca, cono superiore per l'attacco del condensatore - Testa antischizzi per ridurre il trascinamento di liquido nel flusso di vaporeSpecifica
Adattatore con testa paraspruzzo per distillazione | |
Vetro borosilicato | |
Apparecchi di distillazione nei quali il condensatore è montato in verticale |