Learn More
Adattatore di espansione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di espansione QuickFit™
Marca:  Quickfit XA53
Codice prodotto. 10146454
  • 68.30€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 24-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFit™ expansion socket adaptor
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Large sized socket at the top and small sized cone at the base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
24/29
Vetro borosilicato Pyrex
34/35
Utile per il collegamento di giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse
Adattatore ad espansione