Learn More
Adattatore di espansione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di espansione QuickFit™
38.15€ - 82.95€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Utile per il collegamento di giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
Product Type | Adattatore ad espansione |
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12146220
|
Quickfit
XA21 |
14/23 | 19/26 |
40.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10427820
|
Quickfit
XA52 |
19/26 | 34/35 |
66.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12495436
|
Quickfit
XA31 |
14/23 | 24/29 |
40.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12156220
|
Quickfit
XA32 |
19/26 | 24/29 |
40.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11928044
|
Quickfit
XA41 |
14/23 | 29/32 |
73.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12614901
|
Quickfit
XA10 |
10/19 | 14/23 |
57.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11996124
|
Quickfit
XA42 |
19/26 | 29/32 |
64.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10881391
|
Quickfit
XA43 |
24/29 | 29/32 |
82.95€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12425446
|
Quickfit
XA54 |
29/32 | 34/35 |
70.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11389093
|
Quickfit
XA64 |
29/32 | 40/38 | N/A | ||||||
10146454
|
Quickfit
XA53 |
24/29 | 34/35 |
68.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Connect large sized ground glass joints with smaller sized ones with the QuickFit™ expansion socket adaptor
- Per il collegamento di giunti in vetro smerigliato di misura diversa
- Attacco grande in alto, cono piccolo alla base
Specifica
Utile per il collegamento di giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Adattatore ad espansione |
Titolo del prodotto
Adattatore di espansione Quickfit™