Learn More
Pyrex™ Imbuto con chiavetta in vetro e gambo con cono Quickfit™
Add liquid to most Quickfit™ flasks and assemblies. Pyrex™ Quickfit™ Glass Key and Stem with Cone includes stopcock with interchangeable glass key.
Marca:  Pyrex™ D1/62
Codice prodotto. 15537790
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 4800
  • Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
  • Stopcock has interchangeable glass key
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1000 mL
ISO 4800
Ground glass cone, stopcock with glass key
Dropping funnel
Pyrex Glass, Borosilicate Glass
19/26
4.0mm bore