Learn More
Pyrex™ Imbuto con chiavetta in vetro e gambo con cono Quickfit™
Add liquid to most Quickfit™ flasks and assemblies. Pyrex™ Quickfit™ Glass Key and Stem with Cone includes stopcock with interchangeable glass key.
145.00€ - 770.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
---|---|
Include | Cono in vetro smerigliato, rubinetto d'arresto con chiavetta in vetro |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Valvola di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Valvola di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11341875
|
Pyrex™
D1/21 |
100 ml | 14/23 | 2.5mm bore |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11351875
|
Pyrex™
D1/22 |
100 mL | 19/26 | 2.5mm bore |
171.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11331875
|
Pyrex™
D1/11 |
50 ml | 14/23 | 2.0mm bore |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11361875
|
Pyrex™
D1/32 |
250 mL | 19/26 | 2.5mm bore | N/A | ||||
15517790
|
Pyrex™
D1/42 |
500 mL | 19/26 | 4.0mm bore | N/A | ||||
15537790
|
Pyrex™
D1/62 |
1000 mL | 19/26 | 4.0mm bore | N/A | ||||
Descrizione
- Complies with ISO 4800
- Funnel stem with ground glass cone for easy incorporation into Quickfit™ flasks and assemblies
- Stopcock has interchangeable glass key
Specifica
ISO 4800 | |
Cono in vetro smerigliato, rubinetto d'arresto con chiavetta in vetro |