Learn More
Premistoppa per agitatore in vetro Quickfit™
Inserimento delle pale dell'agitatore in fiasche e recipienti Quickfit™ grazie a questi premistoppa per agitatore in vetro. I premistoppa per agitatore in vetro Quickfit™ garantiscono una tenuta ermetica del vapore tra la pala e la fiasca.
Marca: Quickfit ST20/4
874.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
- Holds a vacuum down to 0.1 torr (13.3Pa)
- Comprises parallel ground glass sleeve with cup to accept a suitable lubricant
- Supplied complete with screwcaps rubber rings and PTFE washer
Specifica
Quickfit™ flasks and vessels | |
For introducing stirrer paddles into Quickfit™ flasks and vessels | |
Screw cap, Rubber rings and PTFE washers | |
29/32 |