Learn More
Premistoppa per agitatore in vetro Quickfit™
Inserimento delle pale dell'agitatore in fiasche e recipienti Quickfit™ grazie a questi premistoppa per agitatore in vetro. I premistoppa per agitatore in vetro Quickfit™ garantiscono una tenuta ermetica del vapore tra la pala e la fiasca.
131.00€ - 920.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Beute e recipienti Quickfit™ |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'inserimento delle pale dell'agitatore in beute e recipienti Quickfit™ |
Include | Tappo a vite, anelli in gomma e rondelle in PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10238024
|
Quickfit
ST20/2 |
19/26 |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12003314
|
Quickfit
ST20/3 |
24/29 |
181.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15567990
|
Quickfit
ST20/4 |
29/32 |
920.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Contiene un vuoto fino a 0.1 torr (13.3 Pa)
- Comprende manicotto parallelo in vetro smerigliato con una coppa per contenere il lubrificante adatto
- Fornito con anelli in gomma per tappi a vite e rondelle PTFE
Specifica
Beute e recipienti Quickfit™ | |
Per l'inserimento delle pale dell'agitatore in beute e recipienti Quickfit™ | |
Tappo a vite, anelli in gomma e rondelle in PTFE |