Learn More
Pyrex™ Fermi a clip in metallo QuickFit™
Forniti in due versioni: con design a forca e con design a molla. I morsetti in metallo per giunti a flangia piatta Quickfit™ sono progettati per fissare la vetreria Quickfit™ corrispondente su giunti a flangia piatta.
Marca: Pyrex™ JC75F
76.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use with soxhlet extractors, flat flange lids and reaction vessels. Pyrex™ Quickfit™ Metal Retaining Clips apply positive pressure to both surfaces with spring wire design.
- For securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels
- Stainless steel construction
Specifica
Pinza per giunto | |
Per modello EX5/75 Soxhlet, foro a flangia piatta da 75 mm | |
Design con fili a molla | |
75 mm |
Acciaio inox | |
Fissaggio di coperchi con flangia piatta a palloni di reazione a collo largo e a vasi per colture cellulari | |
FG75 |