Learn More
Pyrex™ Fermi a clip in metallo QuickFit™
Forniti in due versioni: con design a forca e con design a molla. I morsetti in metallo per giunti a flangia piatta Quickfit™ sono progettati per fissare la vetreria Quickfit™ corrispondente su giunti a flangia piatta.
46.15€ - 80.10€
Specifica
Materiale | Acciaio inox |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Fissaggio di coperchi con flangia piatta a palloni di reazione a collo largo e a vasi per colture cellulari |
Descrizione | Design con fili a molla |
Codice del prodotto | Marca | Size | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11312015
|
Pyrex™
JC100F |
FG100 | 100 mm |
80.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12405286
|
Pyrex™
JC50F |
FG50 | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10166304
|
Pyrex™
JC75F |
FG75 | 75 mm |
80.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Use with soxhlet extractors, flat flange lids and reaction vessels. Pyrex™ Quickfit™ Metal Retaining Clips apply positive pressure to both surfaces with spring wire design.
Due tipi distinti per soddisfare le esigenze di giunzione- Design a forca: a molla per garantire una pressione positiva bilanciata su entrambe le superfici di giunzione, finitura al nichel resistente alla corrosione, utilizzabile con giunti sferici
- Design con molla: quattro punti di contatto per la stabilità, elemento basculante di fissaggio, acciaio inox
Specifica
Acciaio inox | |
Fissaggio di coperchi con flangia piatta a palloni di reazione a collo largo e a vasi per colture cellulari | |
Design con fili a molla |