Learn More
Pyrex™ Fermi a clip in metallo QuickFit™
Forniti in due versioni: con design a forca e con design a molla. I morsetti in metallo per giunti a flangia piatta Quickfit™ sono progettati per fissare la vetreria Quickfit™ corrispondente su giunti a flangia piatta.
Marca: Pyrex™ JC100F
76.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use with soxhlet extractors, flat flange lids and reaction vessels. Pyrex™ Quickfit™ Metal Retaining Clips apply positive pressure to both surfaces with spring wire design.
- For securing flat flange lids to wide neck reaction flasks and culture vessels
- Stainless steel construction
Specifica
1/conf. | |
Acciaio inox | |
Fissaggio di coperchi con flangia piatta a palloni di reazione a collo largo e a vasi per colture cellulari | |
FG100 |
Morsetto per giunto | |
Vetreria con giunti a flangia piatta | |
Design con fili a molla | |
100 mm |