Learn More
Pyrex™ Fermi a clip in metallo QuickFit™
Forniti in due versioni: con design a forca e con design a molla. I morsetti in metallo per giunti a flangia piatta Quickfit™ sono progettati per fissare la vetreria Quickfit™ corrispondente su giunti a flangia piatta.
Marca: Pyrex™ JC50F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Use with soxhlet extractors, flat flange lids and reaction vessels. Pyrex™ Quickfit™ Metal Retaining Clips apply positive pressure to both surfaces with spring wire design.
Due tipi distinti per soddisfare le esigenze di giunzione- Design a forca: a molla per garantire una pressione positiva bilanciata su entrambe le superfici di giunzione, finitura al nichel resistente alla corrosione, utilizzabile con giunti sferici
- Design con molla: quattro punti di contatto per la stabilità, elemento basculante di fissaggio, acciaio inox
Specifica
Spring wire design | |
Morsetto per giunto | |
Vetreria con giunti a flangia piatta | |
Design con fili a molla | |
50 mm |
1/conf. | |
Acciaio inox | |
Fissaggio di coperchi con flangia piatta a palloni di reazione a collo largo e a vasi per colture cellulari | |
FG50 |