Learn More
Rondelle filettate in PTFE Quickfit™
Secure screwcaps to glass screwthreads. QuickFit™ screwthread washers for QuickFit™ screwthreads ensure that the cap fits correctly. Washers come in a variety of sizes.
Marca:  Quickfit QW28/6
Codice prodotto. 12989283
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Secure screwcaps to glass screwthreads. QuickFit™ screwthread washers for QuickFit™ screwthreads ensure that the cap fits correctly. Washers come in a variety of sizes.
  • For use with Quickfit™ glass screwthreads
  • Melamine screwcaps with aperture at the top
  • Silicone rubber rings with PTFE washers
  • To determine what components are required: i) Check the size of the glass screw thread (size designation refers to O. D. of thread inmm) ii) Check the O. D. of the sampling tube, thermometer, probe etc. , that is to be passed through the screw cap.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE
For Quickfit™ Glass screw threads
28
Washer