Learn More
Rondelle filettate in PTFE Quickfit™
Secure screwcaps to glass screwthreads. QuickFit™ screwthread washers for QuickFit™ screwthreads ensure that the cap fits correctly. Washers come in a variety of sizes.
12.20€ - 44.30€
Specifica
Materiale PTFE
Da utilizzare con Per filettature in vetro Quickfit™
Product Type Rondella
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
12939283
Vedere i documenti
Quickfit
QW13/6
13
12.20€
pezzi 10
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12959283
Vedere i documenti
Quickfit
QW24/6
24
44.30€
pezzi 10
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12969283
Vedere i documenti
Quickfit
QW24/9
24 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12999283
Vedere i documenti
Quickfit
QW28/11
28
42.80€
pezzi 10
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10538220
Vedere i documenti
Quickfit
QW18/7
18
14.05€
pezzi 10
Spedizione stimata: 18-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11332085
Vedere i documenti
Quickfit
QW24/11
24
31.90€
pezzi 10
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12989283
Vedere i documenti
Quickfit
QW28/6
28 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Secure screwcaps to glass screwthreads. QuickFit™ screwthread washers for QuickFit™ screwthreads ensure that the cap fits correctly. Washers come in a variety of sizes.
  • For use with Quickfit™ glass screwthreads
  • Melamine screwcaps with aperture at the top
  • Silicone rubber rings with PTFE washers
  • To determine what components are required: i) Check the size of the glass screw thread (size designation refers to O. D. of thread inmm) ii) Check the O. D. of the sampling tube, thermometer, probe etc. , that is to be passed through the screw cap.
Specifica
Specifica
PTFE
Per filettature in vetro Quickfit™
Rondella