Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di riduzione QuickFit™
Marca:  Quickfit DA35
55.86 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12989253
  • 60.30€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cone Size: 34/35
Presa piccola, cono grande
Adattatore di riduzione
Giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse
Vetro borosilicato Pyrex
24/29