Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di riduzione QuickFit™
36.15€ - 205.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse |
---|---|
Include | Presa piccola, cono grande |
Materiale | Vetro borosilicato Pyrex |
Product Type | Adattatore di riduzione |
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cone Size | N. giunto rastremato standard | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10203720
|
Quickfit
DA12 |
Cone Size: 19/26 | 14/23 | Adattatore di riduzione |
49.25€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10520681
|
Quickfit
DA13 |
Cone Size: 24/29 | 14/23 | Adattatore di riduzione |
48.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12634891
|
Quickfit
DA23 |
Cone Size: 24/29 | 19/26 | Adattatore di riduzione |
52.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12418876
|
Quickfit
DA14 |
Cone Size: 29/32 | 14/23 | Adattatore di riduzione |
54.85€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12520337
|
Quickfit
DA01 |
Cone Size: 14/23 | 10/19 | Adattatore di riduzione |
48.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10765861
|
Quickfit
DA24 |
Cone Size: 29/32 | 19/26 | Adattatore di riduzione |
55.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12448876
|
Quickfit
DA25 |
Cone Size: 34/35 | 19/26 | Adattatore di riduzione |
52.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12989253
|
Quickfit
DA35 |
Cone Size: 34/35 | 24/29 | Adattatore di riduzione |
60.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12654891
|
Quickfit
DA34 |
Cone Size: 29/32 | 24/29 | Adattatore di riduzione |
58.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12478876
|
Quickfit
DA45 |
Cone Size: 34/35 | 29/32 | Adattatore di riduzione |
64.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12050103
|
Quickfit
DA58 |
Cone Size: 50/42 | 34/35 | Adattatore di riduzione |
36.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15212806
|
Quickfit
DA57 |
Cone Size: 45/40 | 34/35 | Adattatore di riduzione |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15597790
|
Quickfit
DA36 |
Cone Size: 40/38 | 24/29 | Adattatore di riduzione |
163.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15507800
|
Quickfit
DA37 |
Cone Size: 45/40 | 24/29 | Reduction adapter |
193.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15517800
|
Quickfit
DA38 |
Cone Size: 50/42 | 24/29 | Adattatore di riduzione |
205.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15527800
|
Quickfit
DA39 |
Cone Size: 55/44 | 24/29 | Reduction adapter | N/A | ||||
15537800
|
Quickfit
DA47 |
Cone Size: 45/40 | 29/32 | Reduction adapter |
204.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15547800
|
Quickfit
DA56 |
Cone Size: 40/38 | 34/35 | Reduction adapter |
204.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
- Per il collegamento di giunti in vetro smerigliato di misura diversa
- Attacco piccolo in alto, cono grande alla base
Specifica
Giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse | |
Presa piccola, cono grande | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
Adattatore di riduzione |