Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di riduzione QuickFit™
Marca: Quickfit DA57
189.05 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
- Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
- Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
Specifica
Cone Size: 45/40 | |
Imboccatura piccola, cono grande | |
Adattatore di riduzione |
Giunti smerigliati in vetro di dimensioni diverse | |
Vetro borosilicato Pyrex | |
34/35 |