Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di riduzione QuickFit™
Marca:  Quickfit DA56
189.05 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15547800
  • 204.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 14-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cone Size: 40/38
Small socket, large cone
Reduction adapter
Dissimilar sized ground Glass joint
Borosilicate Glass
34/35