Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Contec Quiltec I Mop Heads are manufactured from 100% 2-ply polyester around a rayon core so are ideal for even the highest grade of cleanroom as they generate very small numbers of particle and fibres.
212.00€ - 236.00€
Specifica
Codice colore | White |
---|---|
Product Type | Testa per mocio |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Color-coded | No |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15815597
![]() |
Contec™
MHQT0100 |
Non sterile |
212.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15817044
![]() |
Contec™
MHQT0150 |
Sterili |
236.00€
pezzi 40 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Two-ply 100% knitted polyester over a rayon core
- Gamma irradiated at no less than 25 kGy
- 5 mops double bagged
- Approx 18-20 sqm coverage
- Certificates of conformity supplied with every batch
Specifica
White | |
Not Autoclavable | |
No |
Testa per mocio | |
Single-use |
Titolo del prodotto
Contec™ Quiltec™ I Mop Head