Learn More
Contec™ Panni Quiltec™ I
Per la pulizia di superfici interne, attrezzi o prodotti. I panni Quiltec™ I offrono una capacità assorbente estremamente elevata. Questi panni resistenti in poliestere sono ideali per applicazioni in camera sterile.
Marca: Contec™ QT1-99
57.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.13400kg
Descrizione
Clean interior surfaces, tools, or products. Quiltec™ I Wipes offer an extremely high sorptive capacity. These durable polyester wipes are ideal for cleanroom applications.
- Questi panni sigillati ai bordi offrono una capacità assorbente estremamente elevata. Due strati di tessuto in poliestere imbottito tagliati a laser e sigillati insieme per creare tasche dove è possibile raccogliere ulteriore liquido.
- La struttura in poliestere imbottito a due strati offre un panno durevole con un'eccezionale capacità di assorbimento—assorbe più del doppio della capacità di un panno a strato singolo
- Contenuto estremamente basso di particelle e fibre—ideale per la pulizia di superfici interne di strumenti di lavorazione, la pulizia di prodotti o per operazioni di pulizia generiche
Order Info
Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4.
Specifica
Panni per camera sterile Quiltec™ I | |
23 cm | |
23 cm | |
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Camera sterile | |
2 strati |
9 pollici | |
9 pollici | |
Poliestere | |
Classe ISO 3 e 4 | |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | |
50/pacco | |
Non sterili |