Learn More
Contec™ Panni Quiltec™ I
Per la pulizia di superfici interne, attrezzi o prodotti. I panni Quiltec™ I offrono una capacità assorbente estremamente elevata. Questi panni resistenti in poliestere sono ideali per applicazioni in camera sterile.
77.15€ - 1245.00€
Specifica
Product Type | Panni per camera sterile Quiltec™ I |
---|---|
Materiale | Poliestere |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Strato | 2 strati |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16685534
|
Contec™
QT1-1212 |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 50/Bag, 10 Bags/Cs. | Non-sterile |
707.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15287159
|
Contec™
QT1-1212B/100 |
12 x 12 pollici (30 x 30 cm) | In confezione sfusa | Non sterili |
116.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11972435
|
Contec™
QT1-99 |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 50/pacco | Non sterili |
77.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16285232
|
Contec™
LWQS0002 |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | 500/Cs. | Sterile |
1245.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13516940
|
Contec™
QT1-99B |
9 x 9 pollici (23 x 23 cm) | 900/conf. | Non sterili |
580.00€
pezzi 900 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16695534
|
Contec™
QT1-66B |
15 x 15 cm (6 x 6 in.) | 200/Bag, 10 Bags/Cs. (Bulk) | Non-sterile |
901.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16675524
|
Contec™
LWQS0001 |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | 25/Bag, 40 Bags/Cs. | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Clean interior surfaces, tools, or products. Quiltec™ I Wipes offer an extremely high sorptive capacity. These durable polyester wipes are ideal for cleanroom applications.
- Questi panni sigillati ai bordi offrono una capacità assorbente estremamente elevata. Due strati di tessuto in poliestere imbottito tagliati a laser e sigillati insieme per creare tasche dove è possibile raccogliere ulteriore liquido.
- La struttura in poliestere imbottito a due strati offre un panno durevole con un'eccezionale capacità di assorbimento—assorbe più del doppio della capacità di un panno a strato singolo
- Contenuto estremamente basso di particelle e fibre—ideale per la pulizia di superfici interne di strumenti di lavorazione, la pulizia di prodotti o per operazioni di pulizia generiche
Order Info
Lavati e confezionati in camera sterile di Classe ISO 4.
Specifica
Panni per camera sterile Quiltec™ I | |
Not Autoclavable | |
2 strati |
Poliestere | |
Single-use |