Learn More
BUCHI R-100 System
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Marca:  BUCHI 11100V1021
Dettagli aggiuntivi : Peso : 53.60000kg
Codice prodotto. 15364906
  • 9490.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • R-100 rotary evaporator
  • Entry level Rotavapor
  • Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Specifica
Specifica
No Protective coating
5 L
Ambient to 95°C
Vertical
220/240 V
280 rpm
F -105, -10°C to +25°C
SJ 29/32