Learn More
BUCHI R-100 System
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
6400.00€ - 9490.00€
Specifica
Tensione | 220/240 V |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Speed | 280 rpm |
Temperature Range (Metric) | Ambient to 95°C |
Giunto rastremato standard | SJ 29/32 |
Codice del prodotto | Marca | Include | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15303745
|
BUCHI
11100V1101 |
No Recirculating Chiller | Safety coating |
6400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15324906
|
BUCHI
11100C1001 |
No Recirculating Chiller | No Protective coating |
6660.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15344906
|
BUCHI
11100V1011 |
F-100, fix 10°C | No Protective coating |
8815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15364906
|
BUCHI
11100V1021 |
F -105, -10°C to +25°C | No Protective coating |
9490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15354906
|
BUCHI
11100V1111 |
F-100, fix 10°C | Safety coating |
8950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- R-100 rotary evaporator
- Entry level Rotavapor
- Meets the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
Specifica
220/240 V | |
280 rpm | |
SJ 29/32 |
5 L | |
Ambient to 95°C |