Learn More
BUCHI R-300 Systems with Electronic Lift- 1000 mL
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marca:  BUCHI 11SR300211VP01
10361.06 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15415875
  • 11530.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
  • Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Specifica
Specifica
Electronic lift
1 L
Ambient to 95°C
No Recirculating Chiller
SJ 29/32
220/240 V
280 rpm
I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox)
Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated)