Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human B Cell Expansion Kit
For the proliferative expansion of human B cell populations.
Marca:  R&D Systems™ CDK005
571.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24276" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 30001717
  • 602.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Includes:
  • The following optimized reagents for the expansion of human B cell populations: B Cell Expander Reagents, Reconstitution Buffers
  • Provides enough reagents for the 3-5 fold expansion of a starting population of 107 human B cells.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
1 Kit
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
R&D Systems™ CellXVivo Human B Cell Expansion Kit > 1 Kit