Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D
GREENER_CHOICE
I rack vuoti per conservazione in formato ANSI per provette Matrix™ 2D Thermo Scientific™ consentono di creare array personalizzati. Il rack è dotato di coperchio per garantire la sicurezza dei campioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 4905
37.66 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10573435
  • 62.25€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 14-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Superior Storage Rack Design
  • Unlike traditional storage tubes or blocks, Matrix 96-format 2D barcoded storage tubes are available in a proprietary, specially designed, stackable, microplate footprint
Latch Racks to Save Precious Space
  • The latch rack design enables manual multichannel pipette access to 2D tubes and eliminates contamination risk with lid design that does not contact the benchtop
  • The latch rack lid can be lifted robotically for 2D tube access with automated liquid handling systems and high throughput applications
Snap Rack - For users of traditional polycarbonate racks, Matrix tubes are also available in the Snap Rack. The Snap Rack has an open-bottom design for reading alphanumeric or TrakMates tubes, and is designed to hold samples securely during low-temperature storage and shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bianco
12 mL
Screwtop Tubes (12 mL)
4 Case
Barcoded Latch Rack
Plastica
2D Matrix Tubes
0.4057 fl oz.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D >
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.