Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D
I rack vuoti per conservazione in formato ANSI per provette Matrix™ 2D Thermo Scientific™ consentono di creare array personalizzati. Il rack è dotato di coperchio per garantire la sicurezza dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 4897
55.01 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Design del rack per una capacità di conservazione di livello superiore
- A differenza delle tradizionali provette o blocchi di conservazione, le provette per conservazione con codice a barre 2D Matrix in formato da 96 sono disponibili con un ingombro ridotto grazie allo speciale ed esclusivo design impilabile
- Il rack con chiusura consente l'accesso manuale delle pipette multicanale alle provette 2D eliminando i rischi di contaminazione grazie al design del coperchio che non entra in contatto con il banco da lavoro
- Il coperchio del rack con chiusura può essere sollevato in maniera robotizzata per accedere alle provette 2D con sistemi di manipolazione dei liquidi automatizzati ed applicazioni a resa elevata
Specifica
Bianco | |
1 mL | |
Provette con coperchio svitabile da 1.0 ml | |
5 Case |
Rack vuoto con chiusura | |
Plastica | |
Provette Matrix 2D | |
0.0338 fl oz. |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.