Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D
I rack vuoti per conservazione in formato ANSI per provette Matrix™ 2D Thermo Scientific™ consentono di creare array personalizzati. Il rack è dotato di coperchio per garantire la sicurezza dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 4898
117.36 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Superior Storage Rack Design
- Unlike traditional storage tubes or blocks, Matrix 96-format 2D barcoded storage tubes are available in a proprietary, specially designed, stackable, microplate footprint
Latch Racks to Save Precious Space
- The latch rack design enables manual multichannel pipette access to 2D tubes and eliminates contamination risk with lid design that does not contact the benchtop
- The latch rack lid can be lifted robotically for 2D tube access with automated liquid handling systems and high throughput applications
Snap Rack - For users of traditional polycarbonate racks, Matrix tubes are also available in the Snap Rack. The Snap Rack has an open-bottom design for reading alphanumeric or TrakMates tubes, and is designed to hold samples securely during low-temperature storage and shipping.
Specifica
White | |
0.5 mL | |
Tubes (500 μL) | |
2D Matrix Tubes | |
0.0169 fl oz. |
Barcoded Latch Rack | |
Plastic | |
10 | |
10 Case |
Offerte speciali
-
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Discounts on Storage Solutions: Storage Tubes, Equipment and Accessories
Upgrade your lab with top-quality storage consumables and equipment at unbeatable prices.Codice sconto: 25075Scade: 2025-06-30
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.