Learn More
Dinitolmide, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15920152
Dinitolmide, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15920152 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
25 mg
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Codice prodotto. 15920152
Marca: Honeywell Fluka R119725MG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 148-01-6
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 mg
Da utilizzare con (applicazione) Coccidiostat
Forma fisica Solid
Grado Analytical Standard
Titolo del prodotto
Dinitolmide, Honeywell Fluka™ >