Learn More
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks
Raised shelves for use with stainless steel tanks.
Marca:  Fisherbrand™ 17501916
Codice prodotto. 17501916
  • 237.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with digital heated circulating baths
  • Reversible
  • Allows for two shelf depths
Specifica
Specifica
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 38 L
Raised Shelf