Learn More
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks
Raised shelves for use with stainless steel tanks.
119.00€ - 237.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17571906
|
Fisherbrand™
17571906 |
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 12 L |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17581906
|
Fisherbrand™
17581906 |
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 18 L |
175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17591906
|
Fisherbrand™
17591906 |
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 26 L |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17501916
|
Fisherbrand™
17501916 |
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 38 L |
237.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with digital heated circulating baths
- Reversible
- Allows for two shelf depths
Specifica
Raised Shelf |