Learn More
Fisherbrand™ Raised Shelves for Stainless Steel Tanks
Raised shelves for use with stainless steel tanks.
Marca:  Fisherbrand™ 17581906
Codice prodotto. 17581906
  • 175.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with digital heated circulating baths
  • Reversible
  • Allows for two shelf depths
Specifica
Specifica
Fisherbrand™ Digital Heated Circulating Bath, 18 L
Raised Shelf
40, 135 mm