Learn More
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000
La bilancia multiuso Ranger 3000 ha tutte le funzionalità per produrre risultati rapidi in un'ampia gamma di applicazioni. Con sette modalità applicative, Ranger 3000 è ideale per soddisfare numerose esigenze di pesatura industriale. Portatile e dotata di una batteria ricaricabile, tale bilancia è utilissima in ogni zona dello stabilimento ed è dotata di funzioni e caratteristiche che fanno di Ranger 3000 una bilancia unica nel suo genere.
Marca:  Ohaus™ 30031706
366.56 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13495109
  • 523.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il display più grande della categoria, gli indicatori LED per il controllo peso e il display LCD retroilluminato, rendono la bilancia Ranger 3000 funzionale in qualunque ambiente di lavoro.
  • Bilancia intuitiva con una facile configurazione per garantire l'efficienza sul posto di lavoro.
  • Elimina i tempi di attesa e aumenta il controllo delle vostre attività con risultati accurati in un secondo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
210 Hours with Rechargeable Battery
Stainless steel platform, ABS housing
LCD with White LED Backlight + 3 LED, 10.9 cm TFT Graphic LCD
Gram; Kilogram; Pound; Ounce; Pound:Ounce
±2 g
R31P30
225 x 300 mm
225 mm
1 kg
Stainless Steel
Rechargeable
30 kg
1 g, 10 g (certified)
AC Power (Included); Rechargeable Battery (Included); RS232 (Included);
Stainless Steel Platform
-10°C to +40°C, 85%RH, non-condensing
327 × 311 × 117 mm
300 mm
100/240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply, internal rechargeable lead acid battery.
Titolo del prodotto
Ohaus™ Bilancia compatta da banco Ranger 3000 > Model: R31P30-M; Capacity 30 kg