missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Ranger™ 7000

Sulle bilance Ranger 7000 c'è una sola certezza: offrono il meglio di tutte le funzioni più ingegnose che rendono i prodotti industriali OHAUS lo strumento giusto per le operazioni di pesata più difficili.

Marca:  OHAUS™ 30088832

3645.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16002415

  • 3740.00€ / Pezzo

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Semplificano le applicazioni più complesse e riducono al minimo la necessità di calcoli manuali con 10 modalità applicative avanzate, il controllo delle periferiche e il kit opzionale per una piattaforma con una seconda bilancia.
  • La bilancia più precisa della sua categoria, con un tempo di stabilizzazione di un secondo, una risoluzione del display fino a 75.000 d o 350.000 d e le autorizzazioni per il commercio.
  • Bilancia estremamente resistente progettata per la massima efficienza in ambienti industriali difficili. Dispone di chassis in metallo di protezione IP54 e terminale con armatura metallica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

9 ore con batteria ricaricabile
USB (inclusa), RS232 (inclusa), Seconda RS232 (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
3.00 kg
0.010000 g
R71MHD3-EU
10°C to 30°C
420 x 280 x 114 mm
AutoCal™ - Automatica
Design modulare, armatura in metallo pressofuso, piattaforma rimovibile in acciaio inossidabile, gancio per la pesata da sotto integrato, interruttore di blocco del menu, indicatore di livellamento
LCD grafico 4.3 in., 10.9 cm TFT
0.020000 g
IP54
Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Personalizzabile
11.300 kg
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
OHAUS™ Ranger™ 7000 > Capacity: 3.00 kg

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato