Learn More
RB38 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen PA598346
Codice prodotto. 16541172
  • 454.00€ / 100µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
RB38 is a protein coding gene and its exact function is unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RB38
Polyclonal
Unconjugated
RB38
Rabbit
Protein G
RUO
5728724
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Western Blot
2.96 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300, pH 7.4
RB38
Recombinant Chlamydomonas reinhardtii 38 kDa RNA-binding protein (1-382AA)
100 μL
Primary
Algae
Antibody
IgG
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
RB38 Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated