Learn More
IKA™ Agitatore magnetico digitale RCT con riscaldamento
La piastra di agitazione digitale più venduta con controllo della temperatura.
1210.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15673687
|
IKA™
0025004601 |
EU |
1210.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Strong motor for a high range of speeds
- Additional temperature control mode for faster heating
- Exact temperature and speed setting via digital display
- Set safety temperature limit displayed digitally
- Hot top indicator
- Digital error code display
- Enclosed assembly guarantees long service life