Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi reagente
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
Marca: Thermo Scientific™ 95128093
145.60 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
L'innovazione non si limita alle nostre pipette e puntali. Anche le nostre vaschette per reagenti sono state progettate per fornire soluzioni su misura per le vostre procedure, piuttosto che il contrario. Sono disponibili vaschette in quattro variazioni: 25 ml, 25 ml con divisore, 100 ml e una vaschetta in polistirene monouso da 75 ml.
Vantaggi
- Trough within a trough maximizes the amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent
- I beccucci su tutti e quattro gli angoli riducono le fuoriuscite durante il versamento dei reagenti dal serbatoio
- Le graduazioni sulla parete interna consentono una rapida misurazione del liquido rimanente
- Extra-wide base adds rigidity and stability to reservoir, helping to avoid spills
Specifica
Bianco | |
Polistirene | |
Serbatoio reagente |
25 mL | |
Non sterile | |
BUlk |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.