Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi reagente
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
19.35€ - 292.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Sterilità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11475748
![]() |
Thermo Scientific™
95128095 |
25 ml | Polistirene monouso | Non sterile | 10 sacchetti da 10 |
213.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10125707
![]() |
Thermo Scientific™
95128085 |
100 ml | Polistirene monouso | Non-sterile | 10 sacchetti da 10 |
292.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
10481121
![]() |
Thermo Scientific™
9510027 |
60 ml | Polipropilene | Non-sterile | BUlk |
19.35€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11405758
![]() |
Thermo Scientific™
95128093 |
25 mL | Polistirene | Non sterile | BUlk |
244.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
L'innovazione non si limita alle nostre pipette e puntali. Anche le nostre vaschette per reagenti sono state progettate per fornire soluzioni su misura per le vostre procedure, piuttosto che il contrario. Sono disponibili vaschette in quattro variazioni: 25 ml, 25 ml con divisore, 100 ml e una vaschetta in polistirene monouso da 75 ml.
Vantaggi
- Possibilità di massimizzare la quantità di liquido accessibile per i puntali quando si utilizzano piccole quantità di reagente
- I beccucci su tutti e quattro gli angoli riducono le perdite durante il versamento dei reagenti fuori dal serbatoio
- La scala graduata sulla parete interna consente una rapida misurazione del liquido rimanente
- La base extra-larga aggiunge rigidità e stabilità alle vaschette, contribuendo a evitare le fuoriuscite
- Le vaschette suddivise in 25 ml consentono il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; recupero massimizzato se si utilizzano un singolo canale e piccole quantità di reagente
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.