Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi reagente
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
Marca: Thermo Scientific™ 95128095
192.50 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
Le vaschette per reagenti Thermo Scientific™ offrono un'ampia gamma di soluzioni in grado di soddisfare tutte le esigenze di pipettaggio.
L'innovazione non si limita alle nostre pipette e puntali. Anche le nostre vaschette per reagenti sono state progettate per fornire soluzioni su misura per le vostre procedure, piuttosto che il contrario. Sono disponibili vaschette in quattro variazioni: 25 ml, 25 ml con divisore, 100 ml e una vaschetta in polistirene monouso da 75 ml.
Vantaggi
- La vaschetta all'interno di una vaschetta massimizza la quantità di liquido accessibile per i puntali per pipette quando si utilizzano piccole quantità di reagente
- I beccucci su tutti e quattro gli angoli riducono le perdite durante il versamento dei reagenti dalle vaschette
- La scala graduata sulla parete interna consente una rapida misurazione del liquido rimanente
- La base extra-larga aggiunge rigidità e stabilità alle vaschette, contribuendo a evitare le fuoriuscite
- Le vaschette suddivise in 25 ml consentono il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; recupero massimizzato se si utilizzano un singolo canale e piccole quantità di reagente
Specifica
Bianco | |
Polistirene monouso | |
Vaschetta reagente con divisorio | |
Sì |
25 ml | |
Non sterile | |
10 sacchetti da 10 |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.